4-Bromothiophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
A10555.09
A10555.18
A10555.30
A10555.09EA
45.9
EUR
A10555.09
A10555.18
A10555.30
4-Bromothiophenol ≥98%
4-Bromothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 106-53-6
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Odour: Unpleasant
Melting Point: 72-78°
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 507031
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00004845
Fórmula:
C₆H₅BrS Ponto de ebulição: 239 °C Ponto de Fusão: 72…78 °C Densidade: 1,526 g/cm³ (83 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004845 Número CAS: 106-53-6 EINECS: 203-407-3 UN: 2923 ADR: 8,III |