3-Bromothiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
B25092.06
B25092.03
B25092.14
B25092.06EA
98.8
EUR
B25092.06
B25092.03
B25092.14
3-Bromothiophenol ≥97%
3-Bromothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-01-0
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6324
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 119-121°/21mm
Beilstein Reference: 1926242
MDL No.: MFCD00009603
Fórmula:
C₆H₅BrS Ponto de ebulição: 119…121 °C (21 mmHg) Densidade: 1,599 Ponto de Inflamação: 105 °C (221 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009603 Número CAS: 6320-01-0 EINECS: 228-664-9 UN: 3334 ADR: 9, |