Print…
3-Bromothiophenol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
303710010 303710050
ACRO303710010EA 38.1 EUR
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromothiophenol 95%
3-Bromothiophenol
Fórmula: C₆H₅BrS
Ponto de ebulição: 121 °C (40 mmHg)
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009603
Número CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %