Print…
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Sterile TexTra™ 10
Fornecedor: Texwipe
TX3225 TX3224
115-0594EA 889 EUR
115-0594 115-0593
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Sterile TexTra™ 10
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Estéreis
Estes toalhetes de poliéster resistente, de uma folha, com rebordo selado, oferecem a mesma capacidade de absorção do que um toalhete de folha dupla. São adequados para todas as aplicações de uso geral, bem como para a aplicação e remoção de grandes volumes de soluções de limpeza e desinfectantes.
  • Excellent for spill control
  • Sealed border prevents the release of particles and fibers
  • Easy and quick cleaning of aseptic cleanrooms without compromising the sterile nature of those environments
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quats
Indicado para uso em ambientes da Classe 1, ISO 3 à Classe 100, ISO 5.
Embalagem: A embalagem está adaptada a ambientes estéreis e altamente críticos.