Print…
Pesa-filtros, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
242111305 242112404 242101304 242102309 242103202 242104104 242112301 242111802
611-2780EA 313 EUR
611-2780 611-2783 611-2776 611-2777 611-2778 611-2779 611-2782 611-2781
Pesa-filtros, DURAN®
Frascos Pesa-filtros
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Tampas intercambiáveis com junta esmerilada
  • Área de escrita a branco
  • Disponível na forma baixa ou alta