Print…
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Sterile TexTra™
Fornecedor: Texwipe
TX3220 TX3220_U
115-0592EA 748 EUR
115-0592 TEXWTX3220_U
Toalhetes para salas brancas, estéreis, Sterile TexTra™
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Estéreis
Sterile TexTra™ é um toalhete de limpeza de uma folha, em tricô duplo, em 100% de poliéster de filamentos contínuos, que proporciona uma absorção de elevada capacidade num toalhete resistente, para grandes superfícies. Constitui uma alternativa económica aos toalhetes de poliéster de folha dupla e é ideal para o controlo de derramamentos, bem como para a limpeza de áreas de enchimento asséptico de produtos farmacêuticos, em instalações de produção biotecnológica e em laboratórios microbiológicos.
  • Boa resistência à abrasão e mais durabilidade
  • O grande tamanho do toalhete e a grande capacidade de absorção de líquidos simplificam a aplicação e remoção de grandes volumes de soluções de limpeza e desinfecção
  • Baixos níveis de fibras visíveis que se soltam em conformidade com os requisitos para ambientes estéreis ISO Classe 5-6
Indicados para utilização em ambientes de Classe 100, ISO 5 e Classe 1000, ISO 6.
Embalagem: Embalados em dois sacos resistentes a solventes. A tira na parte de cima do saco protege os toalhetes que ficam no saco já aberto.