Print…
Frascos de destilação, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
216532807 216532901
752-0500EA 44.4 EUR
752-0500 214-0435
Frascos de destilação, DURAN®
Balões Frascos de Destilação
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A distribuição uniforme das paredes faz com que os frascos sejam ideais para aplicações de aquecimento e destilações.