Print…
Frascos, de boca estreita, para amostras ambientais, com tampas roscadas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
332089-0004 332089-0008 332089-0016 332089-0032
331-4241EA 388 EUR
331-4241 331-4242 331-4243 331-4244
Frascos, de boca estreita, para amostras ambientais, com tampas roscadas, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
HDPE, translúcidos com tampa de rosca em PP.
  • Boa resistência química
  • Resistência térmica desde −100 a +120 °C
  • À prova de fugas
Estes frascos de boca estreita são uma versão leve dos frascos originais Nalgene® Lab Quality, adequados para aplicações gerais.