Print…
Frascos volumétricos, classe B, graduação em vermelho
Fornecedor: KARTELL
1430 1431 1432 1433 1434 1435
KART1430EA 12.3 EUR
KART1430 KART1431 KART1432 KART1433 KART1434 KART1435
Frascos volumétricos, classe B, graduação em vermelho
Balões Balões Volumétricos
De PP, translúcidos, com tampa roscada
  • Autoclavable
  • Chemically non absorbant
  • No wetting
  • Suitable for foodstuff
These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20 °C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion.Thin neck make final reading precise.