2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
A19858.09
A19858.18
A19858.09EA
140
EUR
A19858.09
A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Fórmula:
C₈H₈Br₂O₂ Ponto de Fusão: 144…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025694 Número CAS: 2674-34-2 |