Print…
4-Bromoanisole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
106631000 106635000
ACRO106631000EA 30.4 EUR
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromoanisole 98%
4-Bromoanisole
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,49 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000097
Número CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %