Print…
2-Bromoanisole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170260250 170261000
ACRO170260250EA 58.3 EUR
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanisole 97%
2-Bromoanisole
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,502 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000064
Número CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %