Print…
4-Bromo-3-nitroanisole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L06944.06 L06944.14
L06944.06EA 37 EUR
L06944.06 L06944.14
4-Bromo-3-nitroanisole 96%
4-Bromo-3-nitroanisole
Purity: 96% CAS No.: 5344-78-5 Molecular Formula: C7H6BrNO3 Formula Weight: 232.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 153-154°/13mm Beilstein Reference: 2446617 MDL No.: MFCD00051511
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de ebulição: 153…154 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051511
Número CAS: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0