2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B25331.04
B25331.09
B25331.04EA
45.8
EUR
B25331.04
B25331.09
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 77337-82-7
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 2520496
Fórmula:
C₇H₆BrNO₃ Ponto de Fusão: 102…107 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041250 Número CAS: 77337-82-7 EINECS: 278-669-5 |