Print…
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromonitrobenzene
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
A17705.06EA 29.7 EUR
A17705.06 A17705.14 A17705.22 A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 586-78-7 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 124-127° Boiling Point: 254-256° UN No.: 3459 MDL No.: MFCD00007280
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 254…256 °C
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Densidade: 1,948
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007280
Número CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III