Print…
1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromonitrobenzene
173360100 173360250 173361000
ACRO173360100EA 34.1 EUR
ACRO173360100 ACRO173360250 ACRO173361000
1-Bromo-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007280
Número CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to orange to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥97.5 %