Print…
1-Bromo-3-nitrobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
160390250 160391000
ACRO160390250EA 68.6 EUR
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…54 °C
Densidade: 1,704 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024298
Número CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %