1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Bromonitrobenzene
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
A11686.0BEA
893
EUR
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 577-19-5
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2044109
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007045
Fórmula:
C₆H₄BrNO₂ Ponto de ebulição: 261 °C Ponto de Fusão: 40…44 °C Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007045 Número CAS: 577-19-5 EINECS: 209-409-0 UN: 3459 ADR: 6.1,III |