Print…
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 31.8 EUR
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 261 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007045
Número CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %