Print…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10472.14 A10472.22
A10472.14EA 35.8 EUR
A10472.14 A10472.22
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene ≥99%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Purity: 99% CAS No.: 3460-18-2 Molecular Formula: C6H3Br2NO2 Formula Weight: 280.91 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 1950425
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₂
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Densidade: 2,374
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007046
Número CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
UN: 3077
ADR: 9,III