Print…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
334860050 334860250
ACRO334860050EA 51.3 EUR
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051578
Número CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %