Print…
4-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
16230-100G 16230-25G
SIAL16230-100GEA 283 EUR
SIAL16230-100G SIAL16230-25G
4-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Densidade: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007822
Número CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388