Print…
4-Bromoaniline 96% pract.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
402871000 402875000
ACRO402871000EA 55 EUR
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromoaniline 96% pract.
4-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 230…250 °C
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Densidade: 1,497 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007822
Número CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Encomendar
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %