Print…
4-Bromoaniline 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
146280250 146281000 146285000
ACRO146280250EA 28.9 EUR
ACRO146280250 ACRO146281000 ACRO146285000
4-Bromoaniline 99+%
4-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 230…250 °C
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Densidade: 1,497 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007822
Número CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Encomendar
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥99.0 %