Print…
2-Bromoaniline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106610250 106611000 106615000
ACRO106610250EA 40.2 EUR
ACRO106610250 ACRO106611000 ACRO106615000
2-Bromoaniline 98%
2-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 229 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Densidade: 1,578 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007632
Número CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %