2,6-Dibromoanilina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01285.04
L01285.09
L01285.04EA
33.9
EUR
L01285.04
L01285.09
2,6-Dibromoanilina ≥97%
2,6-Dibromoanilina
Purity: 97%
CAS No.: 608-30-0
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 2207094
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007638
Fórmula:
C₆H₅Br₂N Ponto de ebulição: 262…264 °C Ponto de Fusão: 79…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007638 Número CAS: 608-30-0 EINECS: 210-158-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |