Print…
2,5-Dibromoanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A19114.06 A19114.14 A19114.22
A19114.06EA 25.9 EUR
A19114.06 A19114.14 A19114.22
2,5-Dibromoanilina 97%
2,5-Dibromoanilina
Purity: 98% CAS No.: 3638-73-1 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 1817548 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007636
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007636
Número CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III