2,5-Dibromoanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
155030050
155030250
ACRO155030050EA
42.8
EUR
ACRO155030050
ACRO155030250
2,5-Dibromoanilina 97%
2,5-Dibromoanilina
Fórmula:
C₆H₅Br₂N Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 51…56 °C Ponto de Inflamação: 109 °C |
Número MDL :
MFCD00007636 Número CAS: 3638-73-1 EINECS: 222-865-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Beige to dark grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 56 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |