Print…
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromoiodobenzene
A19596.14 A19596.22
A19596.14EA 88.7 EUR
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-3-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 591-18-4 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6620 Odour: Recognizable Melting Point: -9° Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1854384 MDL No.: MFCD00001043
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 252 °C
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 2,219
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001043
Número CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9