Print…
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromoiodobenzene
249420100 249420500
ACRO249420100EA 59 EUR
ACRO249420100 ACRO249420500
1-Bromo-3-iodobenzene 98+%
1-Bromo-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 120 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: –9,3 °C
Densidade: 2,21 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001043
Número CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %