2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11263.06
A11263.14
A11263.22
A11263.06EA
42.6
EUR
A11263.06
A11263.14
A11263.22
2-Bromo-4-fluorophenol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 496-69-5
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 123-125°/50mm
Beilstein Reference: 2355593
MDL No.: MFCD00010614
Fórmula:
C₆H₄BrFO Ponto de ebulição: 123…125 °C (50 mmHg) Ponto de Fusão: 42…46 °C Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010614 Número CAS: 496-69-5 |