Print…
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 65.9 EUR
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Fórmula: C₆H₄BrFO
Ponto de ebulição: 79 °C (7 mmHg)
Densidade: 1,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011722
Número CAS: 2105-94-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %