Print…
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14964.0010 8.14964.0050
8.14964.0010EA 0 EUR
8.14964.0010 8.14964.0050
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.01 g/mol
Ponto de ebulição: 153
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040834
Número CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
UN: 3334
Encomendar
Solubility 11.7 mg/l (20 °C)
Molar Mass 241.01 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (100 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (55 °C)
Flash Point 67 °C
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)