1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12104.06
A12104.14
A12104.06EA
53.9
EUR
A12104.06
A12104.14
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 407-14-7
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 2046332
MDL No.: MFCD00040834
Fórmula:
C₇H₄BrF₃O Ponto de ebulição: 155…157 °C Densidade: 1,622 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040834 Número CAS: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 UN: 3334 ADR: 9, |