Print…
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
249400250 249401000
ACRO249400250EA 59.6 EUR
ACRO249400250 ACRO249401000
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 99+%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Ponto de ebulição: 241 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010608
Número CAS: 105931-73-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %