Print…
(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0864-25ML B0864-500ML
TCIAB0864-25MLEA 16 EUR
TCIAB0864-25ML TCIAB0864-500ML
(±)-1-Butoxy-2-propanol ≥96.0% (por GC)
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Fórmula: C₇H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Inflamação: 62°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021904
Número CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&vid=c872dc1269c2204cd3d79c7b09c6dbd6bc991a30&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %