Print…
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A0743-25ML A0743-500ML
TCIAA0743-25MLEA 20 EUR
TCIAA0743-25ML TCIAA0743-500ML
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥95.0% (por GC) estabilizada
Acrilato de 2-hidroxietilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Número MDL : MFCD00002865
Número CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&vid=885f2c161b01f8ee8cfcb9356c38aaefa7c65d09&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %