Print…
Citrato trissódico dihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W302600-10KG-K W302600-1KG-K W302600-25KG-K
SIALW302600-10KG-KEA 293 EUR
SIALW302600-10KG-K SIALW302600-1KG-K SIALW302600-25KG-K
Citrato trissódico dihidratado, Sigma-Aldrich®
Citrato trissódico dihidratado
Fórmula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Peso Molecular: 294.1 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150031
Número CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM