Print…
Ethyl pelargonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W244708-1KG-K W244708-20KG-K W244708-9KG-K
SIALW244708-1KG-KEA 119 EUR
SIALW244708-1KG-K SIALW244708-20KG-K SIALW244708-9KG-K
Ethyl pelargonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl pelargonate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Número MDL : MFCD00009570
Número CAS: 123-29-5
EINECS: 204-615-7