Print…
Benzyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W214205-1KG-K W214205-5KG-K
SIALW214205-1KG-KEA 209 EUR
SIALW214205-1KG-K SIALW214205-5KG-K
Benzyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Benzyl cinnamate
Fórmula: C₁₆H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00004789
Número CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3