Print…
Methyl tricosanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tricosanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T9900-100MG T9900-1G T9900-500MG T9900-5G
SIALT9900-100MGEA 188 EUR
SIALT9900-100MG SIALT9900-1G SIALT9900-500MG SIALT9900-5G
Methyl tricosanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl tricosanoate
Fórmula: C₂₄H₄₈O₂
Peso Molecular: 368.64 g/mol
Número MDL : MFCD00009349
Número CAS: 2433-97-8
EINECS: 219-420-2