Print…
Silver trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Silver(I) trifluoroacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T62405-25G T62405-5G
SIALT62405-25GEA 179 EUR
SIALT62405-25G SIALT62405-5G
Silver trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoroacetate
Fórmula: C₂AgF₃O₂
Número MDL : MFCD00013199
Número CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0