Print…
Acrilato de metilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acrylic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M27301-1L M27301-18L M27301-250ML M27301-5ML
SIALM27301-1LEA 77.1 EUR
SIALM27301-1L SIALM27301-18L SIALM27301-250ML SIALM27301-5ML
Acrilato de metilo estabilizada, Sigma-Aldrich®
Acrilato de metilo
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Número MDL : MFCD00008627
Número CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II