Print…
Methylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M0505-100G M0505-500G
SIALM0505-100GEA 41.8 EUR
SIALM0505-100G SIALM0505-500G
Methylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Methylammonium chloride
Fórmula: CH₆ClN
Número MDL : MFCD00012849
Número CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0