Print…
L(+)-Lactic acid 30% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L1875-100ML L1875-1L L1875-250ML
SIALL1875-100MLEA 157 EUR
SIALL1875-100ML SIALL1875-1L SIALL1875-250ML
L(+)-Lactic acid 30% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Fórmula: C₃H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064266
Número CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2