Print…
Methyl heptadecanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H4515-1G H4515-100MG H4515-500MG
SIALH4515-1GEA 472 EUR
SIALH4515-1G SIALH4515-100MG SIALH4515-500MG
Methyl heptadecanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl heptadecanoate
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Número MDL : MFCD00009001
Número CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3