Print…
3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Ethoxypropan-1-ol, Trimethylene glycol monoethyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E7401-5G E7401-25G
SIALE7401-5GEA 165 EUR
SIALE7401-5G SIALE7401-25G
3-Ethoxy-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxy-1-propanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00002948
Número CAS: 111-35-3
EINECS: 203-861-2