Print…
4-Chlorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C65807-25G C65807-5G
SIALC65807-25GEA 134 EUR
SIALC65807-25G SIALC65807-5G
4-Chlorophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00012943
Número CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9