Print…
Dapsona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Diaminodifenilssulfona, 4,4'-Sulfonildianilina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A74807-100G A74807-500G
SIALA74807-100GEA 110 EUR
SIALA74807-100G SIALA74807-500G
Dapsona, Sigma-Aldrich®
Dapsona
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Número MDL : MFCD00007887
Número CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4