Print…
D(-)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A3131-100G A3131-10G A3131-25G
SIALA3131-100GEA 370 EUR
SIALA3131-100G SIALA3131-10G SIALA3131-25G
D(-)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Arabinose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135608
Número CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5